Tlačiť
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-N-(chloroacetyl)-4-fluoroaniline
PC1702-1G PC1702-500MG
APOSPC1702-1GEA 224.23 EUR
APOSPC1702-1G APOSPC1702-500MG
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide 97%
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₆Cl₂FNO
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084938
Číslo CAS: 96980-64-2