Tlačiť
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1701-1G PC1701-25G PC1701-5G
APOSPC1701-1GEA 27.88 EUR
APOSPC1701-1G APOSPC1701-25G APOSPC1701-5G
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₃BCl₂F₃K
Teplota tavenia: 98…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115745
Číslo CAS: 192863-38-0