Tlačiť
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Potassium trifluoro(2-(methylthio)phenyl)borate, Potassium(2-Methylsulphonylphenyl)trifluoroboroate
PC1699-100G PC1699-25G PC1699-5G
APOSPC1699-100GEA 898.11 EUR
APOSPC1699-100G APOSPC1699-25G APOSPC1699-5G
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃KS
Teplota tavenia: 274…276 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115773
Číslo CAS: 850623-77-7