Tlačiť
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1697-1G PC1697-25G PC1697-5G
APOSPC1697-1GEA 27.88 EUR
APOSPC1697-1G APOSPC1697-25G APOSPC1697-5G
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃K
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318171
Číslo CAS: 216434-82-1