Tlačiť
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1696-100G PC1696-25G PC1696-5G
APOSPC1696-100GEA 896.86 EUR
APOSPC1696-100G APOSPC1696-25G APOSPC1696-5G
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₄BF₃KNO₄
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115772
Číslo CAS: 850623-76-6