Tlačiť
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1692-1G PC1692-25G PC1692-5G PC1692-100G
APOSPC1692-1GEA 16.73 EUR
APOSPC1692-1G APOSPC1692-25G APOSPC1692-5G APOSPC1692-100G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClFNO
Teplota tavenia: 146…153 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04115725
Číslo CAS: 35112-05-1