Tlačiť
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
PC1690-100G PC1690-1KG PC1690-500G PC1690-2.5KG PC1690-5KG PC1690-10KG
APOSPC1690-100GEA 24.95 EUR
APOSPC1690-100G APOSPC1690-1KG APOSPC1690-500G APOSPC1690-2.5KG APOSPC1690-5KG APOSPC1690-10KG
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄ClF₃
Teplota varu: 152 °C
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000561
Číslo CAS: 88-16-4
OSN: 2234
ADR: 3,III