Tlačiť
2-Chloro-4'-fluoroacetanilide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-N-(4-fluorophenyl)acetamide, N-(Chloroacetyl)-4-fluoroaniline
PC1688F-100G PC1688F-25G PC1688F-5G
APOSPC1688F-100GEA 219.01 EUR
APOSPC1688F-100G APOSPC1688F-25G APOSPC1688F-5G
2-Chloro-4'-fluoroacetanilide 97%
2-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Teplota tavenia: 131…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015730
Číslo CAS: 351-04-2