Tlačiť
3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether
PC1688-10G PC1688-1G PC1688-5G
APOSPC1688-10GEA 83.03 EUR
APOSPC1688-10G APOSPC1688-1G APOSPC1688-5G
3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
3-Bromo-2-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₆BrFO
Teplota varu: 207 °C
Hustota: 1,531 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93,4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07780183
Číslo CAS: 295376-21-5