Tlačiť
3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(Chloroacetyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-chloroacetamide
PC1687H-1G PC1687H-5G PC1687H-250MG
APOSPC1687H-1GEA 33.13 EUR
APOSPC1687H-1G APOSPC1687H-5G APOSPC1687H-250MG
3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide
Vzorec: C₁₀H₆ClF₆NO
Mw: 305.6042 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077474
Číslo CAS: 790-75-0