Tlačiť
3-Bromo-2-fluorophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzene
PC1687-1G PC1687-25G PC1687-5G
APOSPC1687-1GEA 88.25 EUR
APOSPC1687-1G APOSPC1687-25G APOSPC1687-5G
3-Bromo-2-fluorophenol 97%
3-Bromo-2-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Teplota tavenia: 52…54 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09864673
Číslo CAS: 156682-53-0