Tlačiť
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-2',4'-difluoroacetanilide, 2-Chloro-N-(2,4-difluorophenyl)acetamide
PC1686-5G PC1686-1G PC1686-10G
APOSPC1686-5GEA 71.3 EUR
APOSPC1686-5G APOSPC1686-1G APOSPC1686-10G
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Vzorec: C₈H₆ClF₂NO
Mw: 205.5892 g/mol
Teplota tavenia: 79…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077473
Číslo CAS: 96980-65-3