Tlačiť
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1670-25G PC1670-5G
APOSPC1670-25GEA 73 EUR
APOSPC1670-25G APOSPC1670-5G
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05864315
Číslo CAS: 883543-26-8
OSN: 3265
ADR: 8,III