Tlačiť
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
PC1658-10G PC1658-5G PC1658-1G
APOSPC1658-10GEA 274.38 EUR
APOSPC1658-10G APOSPC1658-5G APOSPC1658-1G
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.1384 g/mol
Teplota varu: 70…72 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 44…49 °C
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039244
Číslo CAS: 704884-74-2