Tlačiť
Calcium trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Calcium trifluoromethanesulphonate, Calcium triflate
PC1648M-25G PC1648M-100G PC1648M-5G
APOSPC1648M-25GEA 106.15 EUR
APOSPC1648M-25G APOSPC1648M-100G APOSPC1648M-5G
Calcium trifluoromethanesulphonate 98%
Calcium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂CaF₆O₆S₂
Mw: 338.22
Teplota tavenia: 350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143911
Číslo CAS: 55120-75-7