Tlačiť
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Borono-2-fluorobenzoic acid, 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
PC1644-25G PC1644-5G PC1644-100G
APOSPC1644-25GEA 211.9 EUR
APOSPC1644-25G APOSPC1644-5G APOSPC1644-100G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₄
Mw: 183.93 g/mol
Teplota tavenia: 236…240 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01114671
Číslo CAS: 120153-08-4