Tlačiť
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
PC1639-100G PC1639-25G PC1639-5G
APOSPC1639-100GEA 258.72 EUR
APOSPC1639-100G APOSPC1639-25G APOSPC1639-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02179483
Číslo CAS: 78495-63-3