Tlačiť
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid
PC1637-1G PC1637-5G
APOSPC1637-1GEA 24.91 EUR
APOSPC1637-1G APOSPC1637-5G
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BFNO₂
Mw: 164.93 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095130
Číslo CAS: 214210-21-6