Tlačiť
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1636-25G PC1636-5G
APOSPC1636-25GEA 96.27 EUR
APOSPC1636-25G APOSPC1636-5G
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Teplota tavenia: 220…223 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02684295
Číslo CAS: 313545-72-1