Tlačiť
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(5-chloro-2-fluorophenyl)borane
PC1635-25G PC1635-5G
APOSPC1635-25GEA 344.97 EUR
APOSPC1635-25G APOSPC1635-5G
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Teplota tavenia: 182…188 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05664225
Číslo CAS: 352535-83-2