Tlačiť
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1631-1G PC1631-25G PC1631-5G
APOSPC1631-1GEA 24.91 EUR
APOSPC1631-1G APOSPC1631-25G APOSPC1631-5G
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Mw: 174.37
Teplota tavenia: 78…82 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06656272
Číslo CAS: 444666-39-1