Tlačiť
Cesium fluoride, anhydrous 99,5%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1630-100G PC1630-25G PC1630-500G
APOSPC1630-100GEA 78.11 EUR
APOSPC1630-100G APOSPC1630-25G APOSPC1630-500G
Cesium fluoride, anhydrous 99,5%
Cesium fluoride
Vzorec: CsF
Mw: 151.9
Teplota varu: 1251 °C
Teplota tavenia: 682 °C
Hustota: 4.115 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010960
Číslo CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
OSN: 3288
ADR: 6.1 III