Tlačiť
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid, (5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
PC1627-5G PC1627-1G PC1627-250MG
APOSPC1627-5GEA 76.61 EUR
APOSPC1627-5G APOSPC1627-1G APOSPC1627-250MG
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₃
Teplota tavenia: 160…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095357
Číslo CAS: 259209-20-6