Tlačiť
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Ethoxy-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1624-1G PC1624-5G
APOSPC1624-1GEA 161.83 EUR
APOSPC1624-1G APOSPC1624-5G
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BFO₃
Mw: 183.97 g/mol
Teplota tavenia: 155…158 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363779
Číslo CAS: 850589-53-6