Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1622-1G PC1622-5G
APOSPC1622-1GEA 24.91 EUR
APOSPC1622-1G APOSPC1622-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
Mw: 207.92 g/mol
Teplota tavenia: 104…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03701538
Číslo CAS: 352535-96-7