Tlačiť
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
PC1618-1G PC1618-5G PC1618-25G
APOSPC1618-1GEA 24.91 EUR
APOSPC1618-1G APOSPC1618-5G APOSPC1618-25G
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Mw: 174.37 g/mol
Teplota tavenia: 272…276 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06801741
Číslo CAS: 328956-61-2