Tlačiť
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-methoxycarbonylphenylboronic acid, (4-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
PC1615-1G PC1615-250MG
APOSPC1615-1GEA 191.07 EUR
APOSPC1615-1G APOSPC1615-250MG
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₄
Mw: 197.9561 g/mol
Teplota tavenia: 86…90 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363762
Číslo CAS: 871329-81-6