Tlačiť
n-Butyl trifluoroacetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1614-100G PC1614-25G
APOSPC1614-100GEA 180.25 EUR
APOSPC1614-100G APOSPC1614-25G
n-Butyl trifluoroacetate 97%
n-Butyl trifluoroacetate
Vzorec: C₆H₉F₃O₂
Mw: 170.13 g/mol
Teplota varu: 72 °C
Hustota: 1.098 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 14 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039234
Číslo CAS: 367-64-6
EINECS: 206-699-0
OSN: 2924
ADR: 3+8 II