Tlačiť
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-5-methylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid
PC1610-1G PC1610-25G PC1610-5G
APOSPC1610-1GEA 28.24 EUR
APOSPC1610-1G APOSPC1610-25G APOSPC1610-5G
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Mw: 153.95 g/mol
Teplota tavenia: 216…222 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363785
Číslo CAS: 850593-06-5