Tlačiť
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1608-5G PC1608-25G
APOSPC1608-5GEA 158.04 EUR
APOSPC1608-5G APOSPC1608-25G
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄BFO₃
Teplota tavenia: 130…134 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363783
Číslo CAS: 850589-57-0