Tlačiť
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-5-hydroxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
PC1607-1G PC1607-250MG
APOSPC1607-1GEA 54.95 EUR
APOSPC1607-1G APOSPC1607-250MG
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₃
Teplota tavenia: 54…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363778
Číslo CAS: 871329-82-7