Tlačiť
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-[(4-Fluorophenyl)aminocarbonyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
PC1606-1G PC1606-5G
APOSPC1606-1GEA 245.14 EUR
APOSPC1606-1G APOSPC1606-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₉H₂₁BFNO₃
Teplota tavenia: 166…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659930
Číslo CAS: 850567-58-7