Tlačiť
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1605-100G PC1605-25G PC1605-5G
APOSPC1605-100GEA 88.25 EUR
APOSPC1605-100G APOSPC1605-25G APOSPC1605-5G
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Electrophilic reagent for introduction of t-butyldimethylsilyl group. For a review see: Emde et al., Synthesis, 1982 , 1.
Vzorec: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Teplota varu: 65…67 °C/12mmHg
Hustota: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000405
Číslo CAS: 69739-34-0
EINECS: 274-102-0
OSN: 2920
ADR: 8+3,II