Tlačiť
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-[(4-Fluorophenyl)aminocarbonyl]benzeneboronic acid
PC1601-25G PC1601-5G
APOSPC1601-25GEA 93.06 EUR
APOSPC1601-25G APOSPC1601-5G
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BFNO₃
Mw: 259.0400 g/mol
Teplota tavenia: 234…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659878
Číslo CAS: 850568-27-3