Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1598G-5G PC1598G-25G PC1598G-1G
APOSPC1598G-5GEA 28.24 EUR
APOSPC1598G-5G APOSPC1598G-25G APOSPC1598G-1G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Mw: 226
Teplota varu: 78…81 °C/30mmHg
Teplota tavenia: 44…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153086
Číslo CAS: 50488-42-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III