Tlačiť
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)iodobenzene
PC1593T-25G PC1593T-5G PC1593T-100G
APOSPC1593T-25GEA 41.72 EUR
APOSPC1593T-25G APOSPC1593T-5G APOSPC1593T-100G
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃IO
Teplota varu: 112…114 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00179334
Číslo CAS: 175278-12-3