Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC1593R-100G PC1593R-25G PC1593R-5G
APOSPC1593R-100GEA 271.58 EUR
APOSPC1593R-100G APOSPC1593R-25G APOSPC1593R-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₃S
Mw: 339.52 g/mol
Teplota varu: 255…256 °C
Hustota: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00179336
Číslo CAS: 175278-14-5
OSN: 3265
ADR: 8 II