Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1593K-100G PC1593K-25G PC1593K-500G
APOSPC1593K-100GEA 79.71 EUR
APOSPC1593K-100G APOSPC1593K-25G APOSPC1593K-500G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Mw: 256.02
Teplota varu: 98…100 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 29…30 °C
Hustota: 1.691 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00179338
Číslo CAS: 175278-09-8
OSN: 2810
ADR: 6.1 III