Tlačiť
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1592K-10G PC1592K-25G PC1592K-5G
APOSPC1592K-10GEA 153.82 EUR
APOSPC1592K-10G APOSPC1592K-25G APOSPC1592K-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide 97%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Vzorec: C₉H₇BrF₃NO₂
Teplota tavenia: 135…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203979
Číslo CAS: 175278-18-9