Tlačiť
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,5-Trifluorobromobenzene
PC1580-25G PC1580-500G
APOSPC1580-25GEA 41.72 EUR
APOSPC1580-25G APOSPC1580-500G
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene 99%
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
For a study of lithiation under various conditions see: J. Chem. Soc, Perkin., 1,2729 (1995)
Vzorec: C₆H₂BrF₃
Teplota varu: 144 °C
Teplota tavenia: –19 °C
Hustota: 1,802 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000306
Číslo CAS: 327-52-6
OSN: 1993
ADR: 3,III