Tlačiť
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1578-25G PC1578-5G
APOSPC1578-25GEA 116.33 EUR
APOSPC1578-25G APOSPC1578-5G
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol
Vzorec: C₇H₃F₁₃O₄
Teplota varu: 140…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156026
Číslo CAS: 147492-57-7