Tlačiť
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
PC1575-100G PC1575-25G PC1575-500G
APOSPC1575-100GEA 49.74 EUR
APOSPC1575-100G APOSPC1575-25G APOSPC1575-500G
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene 99%
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₃
Teplota varu: 47…49 °C/60mmHg
Teplota tavenia: < –20 °C
Hustota: 1,767 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070738
Číslo CAS: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
OSN: 1993
ADR: 3,III