Tlačiť
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1572-25G PC1572-100G
APOSPC1572-25GEA 290.41 EUR
APOSPC1572-25G APOSPC1572-100G
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NS
Mw: 203.19 g/mol
Teplota tavenia: 39…43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039475
Číslo CAS: 332-26-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III