Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1571-25G PC1571-5G
APOSPC1571-25GEA 142 EUR
APOSPC1571-25G APOSPC1571-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O₂
Hustota: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660162
Číslo CAS: 205371-26-2