Tlačiť
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Amino-5-bromophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone
PC1566-25G PC1566-5G
APOSPC1566-25GEA 217.81 EUR
APOSPC1566-25G APOSPC1566-5G
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉BrFNO
Mw: 294.12 g/mol
Teplota tavenia: 100…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038380
Číslo CAS: 1479-58-9
EINECS: 216-037-2