Tlačiť
5-Fluoro-2-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1559-25G PC1559-100G PC1559-250G
APOSPC1559-25GEA 0 EUR
APOSPC1559-25G APOSPC1559-100G APOSPC1559-250G
5-Fluoro-2-nitroaniline
5-Fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00034065
Číslo CAS: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III