Tlačiť
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)nitrobenzene, 3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC1557-25G PC1557-5G PC1557-100G
APOSPC1557-25GEA 28.24 EUR
APOSPC1557-25G APOSPC1557-5G APOSPC1557-100G
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₃
Mw: 286.0000 g/mol
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039243
Číslo CAS: 95668-20-5