Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Amino-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC1556-100G PC1556-25G PC1556-5G
APOSPC1556-100GEA 111.36 EUR
APOSPC1556-100G APOSPC1556-25G APOSPC1556-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Mw: 256.0200 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039242
Číslo CAS: 886762-08-9
OSN: 2811
ADR: 6.1 III