Tlačiť
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (2-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid
PC1554-1G PC1554-250MG
APOSPC1554-1GEA 86.24 EUR
APOSPC1554-1G APOSPC1554-250MG
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Teplota tavenia: 80…84 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363741
Číslo CAS: 871329-52-1