Tlačiť
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC1536-10G PC1536-50G PC1536-1G
APOSPC1536-10GEA 99.48 EUR
APOSPC1536-10G APOSPC1536-50G APOSPC1536-1G
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃S
Teplota varu: 81 °C/15mmHg
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040840
Číslo CAS: 333-47-1